Documents
ZIXUVLPA1
Milli-Q
Lampe UV ech2o®
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IX & IQ 7003/05/10/15 storage tanks
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
NB.33
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
La lampe UV LED sans mercure ech2o® est utilisée pour contrôler la croissance bactérienne et préserver la qualité de l'eau. Cette lampe UV peut être utilisée avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 et Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Application
La lampe ech2o® est utilisée pour limiter le taux de bactéries et éviter le développement de biofilms à l'intérieur des réservoirs de stockage.
Informations légales
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany