Principaux documents
CDUFBI0A1
Milli-Q
Polisseur Biopak
Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, protease- and bacteria-free water at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ systems
Synonyme(s) :
Polisseur Biopak®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Matériaux
polysulfone filter
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
BioPak®
Technique(s)
ELISA: suitable
PCR: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le polisseur Biopak® est une cartouche d'ultrafiltration conçue pour produire de l'eau utilisable en biologie moléculaire, en biochimie et en culture cellulaire, lorsqu'elle est alimentée par un système de purification d'eau Milli-Q®. Il est homologué pour fonctionner en continu pendant 90 jours.
Application
Le polisseur Biopak® est une cartouche d'ultrafiltration qui peut être utilisée sur les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IX 7003/05/10/15, Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® EQ 7000 et Milli-Q® EQ 7008/16. Conçue pour les applications de biologie moléculaire, de biochimie ou de culture cellulaire (lorsqu'il est alimenté par un système de purification d'eau Milli-Q®), la cartouche d'ultrafiltration Biopak® élimine les macromolécules et les "grosses" structures biologiques comme les bactéries.
Le polisseur Biopak® est recommandé dans une multitude d'applications de laboratoire nécessitant une maîtrise de la concentration en bactéries, en pyrogènes, en nucléases et/ou en protéases.
Il s'agit notamment de la recherche sur les petits ARN interférents (pARNi), de l'hybridation in situ de l'ARN, du développement de puces à ARN ou de l'étude de la machinerie de synthèse des protéines.
Caractéristiques et avantages
  • Minimisation du risque de contamination par des nucléases, des protéases, des pyrogènes ou des bactéries
  • Fonctionnement sans agents toxiques, comme le DEPC, permettant une plus grande sécurité, un gain de temps et une réduction des coûts
  • Embout inférieur repensé pour sécuriser l'installation de la cloche de protection
  • Maintenance aisée : polisseur facile à installer et à remplacer ; décontamination inutile
  • Étiquette RFID e-Sure avec connexion au POD, assurant une traçabilité totale (gestion des données) et permettant un suivi automatique des niveaux de consommables via l'interface tactile du POD
Autres remarques
Mode d'emploi
Rétention : bactéries et pyrogènes
Mode d'action : ultrafiltration
Applications : milieu de culture cellulaire, biologie moléculaire
Usage prévu : réduction de la biocharge
Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée sur une membrane d'ultrafiltration à fibres creuses. Se reporter à la section "remplacement" de la notice du produit.
Stockage : conserver dans un endroit sec.
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
  • Pyrogènes (endotoxines) < 0,001 UE/ml
  • RNases < 1 pg/ml
  • DNases < 5 pg/ml
  • Protéases < 0,15 µg/ml
  • Bactéries < 0,01 UFC/ml
Informations légales
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Giacomo Reina et al.
Nanoscale, 10(13), 5965-5974 (2018-03-16)
Several studies have demonstrated the ability of graphene oxide (GO) to efficiently adsorb small-interfering RNA (siRNA) on its surface and to transport it into cells. However, studies on whether and how siRNA interacts with GO are still inconclusive. In this
Graphene oxide size and oxidation degree govern its supramolecular interactions with siRNA
Reina G, et al.
Nanoscale, 10(30), 5965-5974 (2018)
Detection and Quantification of MicroRNAs by Ligase-Assisted Sandwich Hybridization on a Microarray
Iizuka R, et al.
Microarrays, 1368 (2016)
Andrea Bleckmann et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1669, 159-171 (2017-09-25)
A key element to understand developmental and reproductive processes like germline development, double fertilization, and embryogenesis is the study of cell-specific gene expression patterns which is best analyzed by RNA in situ hybridization. Different visualization techniques have been established to
Ryo Iizuka et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1368, 53-65 (2015-11-29)
Extracellular microRNAs (miRNAs) in body fluids have been identified as promising biomarkers for different human diseases. The high-throughput, multiplexed detection and quantification of these miRNAs are highly beneficial for the rapid and accurate diagnosis of diseases. Here, we developed a
Articles
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Learn how water impurities can affect PCR and related methodologies. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for PCR and related techniques.
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
Afficher tout
Contenu apparenté
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.