GC Analysis of α-Pinene Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-PM
Materiais
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
padrão
column
Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven
50 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample
4 mg/mL in methylene chloride
peak 1: l-α-pinene (S(-)-α-pinene)
peak 2: d-α-pinene (R(+)-α-pinene)
Descrição
Nota de análise
Elution order reversal on CHIRALDEX G-DP.