Documentos Principais
305715
Sigma-Aldrich
(−)-α-Pinene
99%, optical purity ee: 97% (GLC)
Sinônimo(s):
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 211,00
25 G
R$ 1.004,00
R$ 211,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 211,00
25 G
R$ 1.004,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Beilstein:
1903790
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
eCl@ss:
39011007
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 211,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
4.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
~3 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −50.7°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
temperatura de autoignição
491 °F
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
155-156 °C (lit.)
pf
-64 °C (lit.)
densidade
0.855 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Aplicação
(−)-α-Pinene can be used as a precursor for the preparation of:
  • Dichloro[(1R,2S,3R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl]borane by the in situ reduction and hydroboration reaction.[1]
  • α-Pinene oxide by epoxidation using polymer supported by a molybdenum carbonyl catalyst.[2]
  • Diisopinocampheylborane (Ipc2BH), which is used for the asymmetric hydroboration prochiral alkenes.[3]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
88.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
31.3 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
(+)-β-Pinene analytical standard
Supelco
80607
(+)-β-Pinene
(+)-α-Pinene analytical standard
Supelco
80605
(+)-α-Pinene
α-Pinene primary reference standard
00040590
α-Pinene
α-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89257
α-Pinene
(−)-β-Pinene analytical standard
Supelco
80609
(−)-β-Pinene
Hydroboration. 93. Convenient Conversion of Optically Pure 2-Organylapopinenes into the (2-Organylapoisopinyl) dihaloboranes Potentially Valuable for Asymmetric Synthesis via Chiral Organoboranes
Dhokte UP and Brown HC
Organometallics, 15(16), 3504-3508 (1996)
Epoxidation of alkenes by a highly reusable and efficient polymer-supported molybdenum carbonyl catalyst
Grivani G, et al.
Catalysis Communications, 6(6), 375-378 (2005)
Versatile α-pinene-based borane reagents for asymmetric syntheses
Brown HC and Ramachandran PV
Journal of Organometallic Chemistry, 500(1-2), 1-19 (1995)