Documentos
W290238
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-α-Pinene
97%, FG
Sinônimo(s):
(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1R,5R)-2-Pinene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Número FEMA:
2902
Beilstein:
2038653
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2113
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
1.004
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +42°, neat
temperatura de autoignição
491 °F
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
pb
155-156 °C (lit.)
pf
−62 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
α-pinene and β-pinene
Organoléptico
woody; camphoraceous; pine
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Descrição geral
(1R)-(+)- α-Pinene is a volatile monoterpene mainly found in the essential oil of aromatic plants.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
α-Pinene 98%
Sigma-Aldrich
147524
α-Pinene
(−)-α-Pinene analytical standard
Supelco
80599
(−)-α-Pinene
Mirceno stabilized, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W276200
Mirceno
α-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89257
α-Pinene
(+)-β-Pinene analytical standard
Supelco
80607
(+)-β-Pinene
Insecticidal properties of essential plant oils against the mosquito Culex pipiens molestus (Diptera: Culicidae).
Traboulsi AF, et al.
Pest Management Science, 58(5), 491-495 (2002)
Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils.
Dorman HJD & Deans SG
Journal of Applied Microbiology, 88(2), 308-316 (2000)