274399
(−)-α-Pinene
99%, optical purity ee: ≥86% (GLC)
Sinônimo(s):
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.7 (vs air)
pressão de vapor
~3 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −50.0 to −46.0°, neat
pureza óptica
ee: ≥86% (GLC)
temperatura de autoignição
491 °F
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
155-156 °C (lit.)
pf
-64 °C (lit.)
densidade
0.855 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Aplicação
- To prepare chiral γ-amino alcohols, which are used as catalysts for the preparation of chiral 1-aryl-1-propanols using aromatic aldehydes.[3]
- As a substrate in the study of its t-BuOOH mediated oxidation catalyzed by Co(II) complex.[4]
- As a starting material for the synthesis of polyfunctionalized cyclobutane derivatives.[5]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
88.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
31.3 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters