Documentos Principais
796-0657
HPLC Analysis of Proteins on Discovery® BIO PolyMA-WAX (Analyte Set #1)
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Separated on Discovery® BIO PolyMA-WAX
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59602-U)
mobile phase: [A] 10 mM Tris, pH 8.0 with HCl; [B] 10 mM Tris, 0.5 M NaCl, pH 8.0 with HCl; 5 to 100% B in 15 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μg trypsin inhibitor, 5 μg conalbumin, myoglobin or 10 μg ribonuclease A, 5 μg cytochrome c, a-chymotrypsinogen A
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Nota de análise
The large pore diameter of Discovery BIO PolyMA-SCX and PolyMA-WAX particles allows full access to small peptides and very large proteins and protein aggregates. This Figure shows the separation of proteins that vary from 18 to 80 kDA.
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Trypsin Inhibitor
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)