T9378
Trypsin inhibitor
crude powder
Sinônimo(s):
Trypsin Inhibitor from lima beans
Selecione um tamanho
R$ 1.565,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.565,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Trypsin inhibitor from Phaseolus limensis (lima bean), Type II-L, crude powder
fonte biológica
Phaseolus limensis (lima bean)
Nível de qualidade
tipo
Type II-L
Formulário
crude powder
peso molecular
9 kDa
solubilidade
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- in the inhibition of trypsin in human plasma[1]
- in the termination of proteolytic digestion in rabbit skeletal muscles[2]
- in the inhibition of salivary glands enzyme extract from Lygus lineolaris[3]
- in the inhibition of proteolytic activity in Agave tequilana enzyme extract[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Definição da unidade
Nota de preparo
Nota de análise
Outras notas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocolos
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCActive Filters