M5696
Myoglobin from equine skeletal muscle
BioUltra, 95-100% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Myoglobin from horse skeletal muscle
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
equine skeletal muscle
linha de produto
BioUltra
Ensaio
95-100% (SDS-PAGE)
forma
essentially salt-free, lyophilized powder
peso molecular
~17 kDa(lit.)
purificado por
affinity chromatography
Teor de ferro teor
~0.30%
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
horse ... MB(100054434)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Myoglobin is critical to skeletal muscle O2 supply at near-maximum oxygen demand, and prevents anoxia by maintaining PO2 above levels needed to support mitochondrial function.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.