58338
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Coluna de HPLC CL-NH2 SUPELCOSIL™, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L8
Nível de qualidade
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL™
Extensão da rotulagem
3% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 5.1 μmol/m2
matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
amino phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrição geral
Informações legais
coluna analítica
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?