Documentos Principais
58424
Supelco
LC-NH2 Test Mix
in acetonitrile: water (25:75), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in acetonitrile: water (25:75)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
compatibilidade
use to QA LC-NH2 columns
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Analito
Descrição
    D-(−)-Fructose 25 mg/mL
    α-D-Glucose 25 mg/mL
    Lactose 25 mg/mL
    Maltose 25 mg/mL
    Sucrose 25 mg/mL
produto relacionado
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)