58298
SUPELCOSIL™ LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Coluna de HPLC LC-18 SUPELCOSIL™, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL™
Extensão da rotulagem
11.0% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.1 μmol/m2
matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
- Antocianinas, flavonois e carboidratos de cebolas roxas Tropea (Allium cepa L.) durante sua determinação por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), além de HPLC acoplada a espectrometria de massa (MS) equipada com fonte de ionização por eletrospray (ESI).
- Derivados de sinapil em amostras de suco de abacaxi (Ananas comosus [L.] Merill) durante sua determinação por HPLC de fase reversa semipreparativa.
- Aflatoxina M1 em amostras de leite e queijo durante sua determinação por HPLC com derivatização pós-coluna e detecção por fluorescência.
Informações legais
Aplicação
produto relacionado
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.