58355-U
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Coluna de HPLC de alta pureza C18
About This Item
Produtos recomendados
product name
Coluna de HPLC LC-18-DB SUPELCOSIL™, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
SUPELCOSIL™
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL™
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
11.0% Carbon loading
Parâmetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.1 μmol/m2
matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
pH operacional
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with PTC-AA
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
- OTIMIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MÉTODO HPLC PARA DETERMINAÇÃO DE TETRAMETRINA NA FORMULAÇÃO DE XAMPU HUMANO.: Este estudo discute a otimização e a validação de um método de cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) usando a coluna de HPLC SUPELCOSIL™ LC-18-DB para a análise de tetrametrina em formulações de xampu (Zeric Stosic et al., 2016).
- Caracterização espectrométrica de massa e determinação por HPLC dos principais metabólitos urinários da nimesulida no homem.: Detalha uma abordagem robusta para identificar e quantificar metabólitos da nimesulida via HPLC, destacando a aplicabilidade da coluna em matrizes biológicas complexas (Carini et al., 1998).
Informações legais
Aplicação
produto relacionado
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.