59132
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ NP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
SUPELCOSIL™ LC-NH2-NP 5UM 25CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SUPELCOSIL™ LC-NH2-NP HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L8
Nível de qualidade
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL™
Extensão da rotulagem
3% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
amino phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
These columns should be used with non-aqueous mobile phases only.
Características e benefícios
• are less sensitive to small or varying amounts of water in mobile phases, relative to unmodified silica
• provide excellent separations of fat-soluble vitamins
• show stable retention in normal phase separations
• are less sensitive to small or varying amounts of water in the mobile phase, relative to unmodified silica
• provide excellent separations of fat-soluble vitamins
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?