58997
SUPELCOSIL™ LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
SCX column
About This Item
Produtos recomendados
product name
SUPELCOSIL™ LC-SCX HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L52
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL™
Parâmetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid, propyl- phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
cation exchange
Informações legais
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?