59558
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Produtos recomendados
product name
SUPELCOSIL™ LC-NH2 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agency
suitable for USP L8
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 4 mm
Grupo ativo da matriz
amino phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
use to protect LC-NH2
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Nota de rodapé
Informações legais
pré-cartucho
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente