HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOSIL™ LC-NH2
Materiais
Padrão
coluna analítica
column
SUPELCOSIL LC-NH2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58338)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate
1 mL/min
temp.
ambient
detector
refractive index (RI)
injection
2 μL
sample
10 mg/mL in water
Descrição
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC