Documentos Principais
27512
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C max. temp.
D.E.
13 mm
diâmetro × espessura
13 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 7 mL vial
Aplicação
Septa, blue PTFE/white silicone (blue PTFE/white silicone) has been used as a part of injection port in the gas chromatographic (GC) analysis of nitrous oxide, methane and carbon-dioxide gases in soil samples subjected to irrigation.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Nitrous oxide, carbon dioxide and methane emissions from irrigated cropping systems as influenced by legumes, manure and fertilizer.
Ellert H B and Janzen H H
Canadian Journal of Soil Science, 88(2), 207-217 (2008)