Documentos Principais
27380-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
PK100 16MM PTFE/SILICONE SEPTA, .060IN THICK
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
tan PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
16 mm
diâmetro × espessura
16 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)