Documentos Principais
11024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Coluna de fase estacionária quiral V
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L88
descrição
HPLC Column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
vancomycin phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
3.5-7.0
técnica de separação
chiral
Descrição geral
Moléculas neutras, amidas, ácidos, ésteres e aminas apresentam considerável enantiosseletividade nessas FEQ (fases estacionárias quirais) baseadas em vancomicina. Uma grande variedade de aminas secundárias e terciárias foram separadas no CHIROBIOTIC® V no modo iônico polar. O CHIROBIOTIC® V demonstrou ter muitas das características de separação de fases estacionárias à base de proteínas, mas com estabilidade excepcional e capacidade de amostras muito maior. Foram resolvidos alguns analitos quirais que não foram relatados separadamente em nenhuma outra fase estacionária quiral. CHIROBIOTIC® V e V2 diferem na química de ligação e tamanho de poro da partícula de suporte, o que resulta em diferentes seletividades e capacidades preparativas.
  • Fase ligada: Vancomicina
  • Escala de pH operacional: 3,5-7,0
  • Diâmetro de partícula: 5, 10 ou 16 μm
  • Tamanho de poro: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) ou 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Aplicação
A coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V pode ser usada na separação de diferentes tipos de compostos racêmicos (ß-bloqueadores, ß-agonistas, benzodiazepinas, medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, barbituratos, aminoácidos livres e derivatizados em cromatografia com fluido subcrítico em coluna empacotada (pSFC).[1] Ela também pode ser usada para a separação de enantiômeros do citalopram e seus dois metabólitos N-desmetilados e do alprenolol, que é o padrão interno, em plasma humano, usando cromatografia líquida quiral.[2] Também pode ser usada para análise de cromatografia líquida quiral de cetoprofeno e flurbiprofeno.[3]
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chiral packed column subcritical fluid chromatography on polysaccharide and macrocyclic antibiotic chiral stationary phases.
Andrei M
Journal of Chromatography A, 785 (1), 159-171 (1997)
M Kosel et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 719(1-2), 234-238 (1998-12-30)
A procedure using a chirobiotic V column is presented which allows separation of the enantiomers of citalopram and its two N-demethylated metabolites, and of the internal standard, alprenolol, in human plasma. Citalopram, demethylcitalopram and didemethylcitalopram, as well as the internal
F Péhourcq et al.
Biomedical chromatography : BMC, 15(3), 217-222 (2001-06-08)
Vancomycin is an amphoteric, glycopeptide, macrocyclic antibiotic. When attached to 5 microspherical silica gel, vancomycin proved to be an effective chromatographic chiral stationary phase that could be used in the reversed-phase mode. In this study, a bonded vancomycin chiral stationary
Enantiomeric separation of mirtazapine and its metabolite in rat plasma by reverse polar ionic liquid chromatography using fluorescence and polarimetric detectors connected in series
Rao, R. Nageswara, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879 (21), 1911-1916 (2011)
Hisham Hashem et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6727-6731 (2011-08-23)
In this study, a method for enantioseparation of terbutaline and salbutamol was established using Chirobiotic V column as a stationary phase. Polar ionic mode applying mobile phase containing ammonium nitrate in 100% ethanol, pH 5.1 was found to give the
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What solvent to use for storage? Where can I download the user manual?
    1 answer
    1. Methanol is the recommended solvent for flushing and storage. The data sheet for this column is included with it upon shipment. A digital version can be obtained by contacting technical service.