Documentos
12024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Coluna CHIROBIOTIC T
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® T, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L63
descrição
HPLC column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
teicoplanin glycopeptide phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
operating pH range
3.8-6.8
técnica de separação
chiral
Categorias relacionadas
Descrição geral
O seletor quiral do CHIROBIOTIC® T e T2 é a teicoplanina. Eles oferecem seletividade única para diversas classes de moléculas, especificamente aminoácidos α, β, γ e cíclicos não derivatizados, aminoácidos N-derivatizados, ácidos hidroxicarboxílicos, compostos ácidos, inclusive ácidos carboxílicos e fenóis, peptídeos pequenos, analitos aromáticos neutros e aminas aromáticas e alifáticas cíclicas. Também são possíveis as separações obtidas normalmente com éter coroa quiral ou FEQ do tipo de troca de ligantes com CHIROBIOTIC® T e T2, mas em fases móveis muito mais simples, como água-álcool. Além disso, foram resolvidos todos os betabloqueadores (aminoalcoóis) e di-hidrocumarinas conhecidos. CHIROBIOTIC® T e T2 diferem na química de ligação e no tamanho de poro da partícula de suporte, o que resulta em diferentes seletividades e capacidades preparativas.
  • Fase ligada: Teicoplanina
  • Faixa de pH operacional: 3,8 - 6,8
  • Diâmetro da partícula: 5, 10 ou 16 μm
  • Tamanho dos poros: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) ou 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
Perguntas frequentes sobre o CHIROBIOTIC
Bibliografia de referência do CHIROBIOTIC
Literatura sobre produtos quirais
Aplicação
  • Desenvolvimento do método de cromatografia líquida quiral por espectrometria de massa (LC-MS/MS) para a detecção de salbutamol em amostras de urina.: Este estudo utiliza a coluna de HPLC quiral Astec CHIROBIOTIC T para desenvolver um método LC-MS/MS para detectar e quantificar enantiômeros de salbutamol em amostras de urina. Este aplicativo demonstra a utilidade da coluna′ em pesquisas clínicas e biomédicas, particularmente na análise de medicamentos quirais em matrizes biológicas (Chan et al., 2016).
  • Separação enantiomérica por cromatografia líquida de alta eficiência dos ácidos 2-aminomono- e di-hidroxi-ciclopentano carboxílico e 2-amino-di-hidroxi-ciclohexano carboxílico nas fases macrocíclicas baseadas em glicopeptídeo.: Esta pesquisa se concentra na separação enantiomérica de vários aminoácidos usando a coluna de HPLC quiral Astec CHIROBIOTIC T, destacando sua efetividade na separação de moléculas quirais complexas. O estudo destaca a aplicação da coluna na análise enantiosseletiva de aminoácidos e compostos relacionados em pesquisa química e farmacêutica (Berkecz et al., 2009).
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Balázs Visegrády et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 53(1-3), 15-24 (2002-10-31)
This contribution deals with comparative studies on the chiral separation of thiazide diuretics using cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) (Chiralcel OD-RH), cellulose tris(4-methylbenzoate) (Chiralcel OJ-R) and teicoplanin (Chirobiotic T) phases. All columns showed good chiral recognition ability for this class of compounds. Out
Zahid Ali et al.
Journal of chromatography. A, 1052(1-2), 199-204 (2004-11-06)
The solvation parameter model is used to characterize the retention properties of a 3-aminopropylsiloxane-bonded (Alltima amino), three 3-cyanopropylsiloxane-bonded (Ultrasphere CN, Ultremex-CN and Zorbax SB-CN), a spacer bonded propanediol (LiChrospher DIOL) and a multifunctional macrocyclic glycopeptide (Chirobiotic T) silica-based stationary phases
Felikss Mutulis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(17), 5787-5810 (2007-07-10)
Two hundred and ten tertiary amides were prepared on solid phase. Diamines were coupled to activated carboxylated Wang polymer, and the polymeric substituted benzyloxycarbonyl protected diamines obtained were reacted with aldehydes or ketones in trimethyl orthoformate giving resin attached Schiff
B Mistry et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 758(2), 153-161 (2001-08-07)
A sensitive and stereoselective high-performance liquid chromatographic assay for the determination of the enantiomers of metoprolol (R- and S-) and the diastereoisomers of alpha-hydroxymetoprolol (IIA, IIB) in plasma is reported. Chromatography involved direct separation of enantiomers using a Chirobiotic T
Syntheses of racemic and non-racemic silicon- and germanium-containing a-amino acids of the formula type H2NCH(CH2ElR3)COOH (El=Si, Ge; R=organyl) and incorporation of d-H2NCH(CH2SiMe3)COOH and d-H2NCH(CH2GeMe3)COOH into biologically active decapeptides: a study on C/Si/Ge bioisosterism
Merget, Markus, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 628 (2), 183-194 (2001)
Conteúdo relacionado
Astec CHIROBIOTIC™ T Chiral HPLC Columns - CHIROBIOTIC phases are based on covalently bonding macrocyclic glycoproteins to a high purity, spherical silica gel in such a way as to establish its stability while retaining essential components for chiral recognition.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar mais