Documentos Principais
21150AST
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-Alone (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
Sinônimo(s):
Guard Cartridge System
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Supelguard Guard Cartridge Holder, Stand-Alone (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
Materiais
stainless steel holder
Nível de qualidade
descrição
swivel design
embalagem
pkg of 1 ea
conector
10-32 female (Valco compatible)
compatibilidade
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
Descrição geral
Stand-alone guard column holder fits 2 cm x 2, 3, and 4 mm I.D. Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC guard cartridges. It accommodates standard 1/16" O.D. Valco-type nuts and ferrules. One end of this holder has a freely rotating inlet/outlet port, which allows for complete rotation of tubing on one side of the holder. Cartridges, tubing, nuts, and ferrules are not included.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
Conteúdo relacionado
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.