Documentos Principais
59356-U
Supelco
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
Discovery® Cyano HPLC Column
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Coluna de fase ligada Cyano
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC Ciano Discovery®, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L10
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
4.5% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
200 m2/g
cobertura de superfície
3.5 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
180 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descrição geral
A coluna de HPLC Discovery® Cyano é usada para retenção e separação de analitos fortemente básicos, incluindo sais de amônio quaternário, com excelentes formatos de pico.
Características e benefícios
  • Baixa hidrofobicidade para eluição rápida de analitos hidrofóbicos
  • Excelente formato de pico e retenção de analitos fortemente básicos
  • Retenção de analitos polares
  • Seletividade única
  • Significativamente menos retenção que a C18 (geralmente requer fase móvel com menor % orgânica)
  • Separações por LC-MS estáveis, com pouco vazamento
  • Compatível com fases orgânicas altamente aquosas
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
E F Nemeth et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 299(1), 323-331 (2001-09-19)
Despite the discovery of many ions and molecules that activate the Ca2+ receptor, there are no known ligands that block this receptor. Reported here are the pharmacodynamic properties of a small molecule, NPS 2143, which acts as an antagonist at
Aaron D Milstein et al.
Trends in pharmacological sciences, 29(7), 333-339 (2008-06-03)
Presynaptic glutamate release elicits brief waves of membrane depolarization in neurons by activating AMPA receptors. Depending on its precise size and shape, current through AMPA receptors gates downstream processes like NMDA receptor activation and action potential generation. Over a decade
Aleem Gangjee et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(22), 8116-8128 (2010-10-27)
Two classes of molecules were designed and synthesized based on a 6-CH(3) cyclopenta[d]pyrimidine scaffold and a pyrrolo[2,3-d]pyrimidine scaffold. The pyrrolo[2,3-d]pyrimidines were synthesized by reacting ethyl 2-cyano-4,4-diethoxybutanoate and acetamidine, which in turn was chlorinated and reacted with the appropriate anilines to
Xuqing Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(16), 3857-3869 (2007-07-20)
A novel series of pyrazolines 2 have been designed, synthesized, and evaluated by in vivo screening as tissue-selective androgen receptor modulators (SARMs). Structure-activity relationships (SAR) were investigated at the R1 to R6 positions as well as the core pyrazoline ring
Graciela B Arhancet et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(16), 5970-5978 (2010-08-03)
A new 1,4-dihydropyridine 5a, containing a cyano group at the C3 position, was recently reported to possess excellent mineralocorticoid receptor (MR) antagonist in vitro potency and no calcium channel-blocker (CCB) activity. In the present study, we report the structure-activity relationships
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. ¿Me podrías confirmar que la composición de esta columna es end-capped cyanosilyl silica gel for chromatography R? Gracias!
    1 answer
    1. These columns are end-capped, but the phase is cyanopropyl.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  4. Please provide the below details for the column Carbon loading%- Pore size- Surface area- pH stability- End capping-
    1 answer
    1. TS Answer:
      - 4.5% Carbon loading
      - Pore size: 180 Å
      - Surface area: 200 m2/g
      - Operating pH range: 2-8
      - Endcapped
      - Particle Size: 5 μm
      - Temperature Range: ≤70 °C
      - Maximum Pressure: 400 bar pressure (5801 psi)
      - Suitable for USP L10
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. India
    • Review 1
    • Votes 0
    2 out of 5 stars.
    Column to column variation
    Variation in Retention time from column to column observed
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your review. While minor variability between batches may occur, the degree of difference in retention times would be impacted by run times. Assuming all other conditions are identical, an overall +/- 5% may be possible. As there are a number of variables to consider, we encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.