Documentos
F1141
Sigma-Aldrich
Bovine Fibronectin
from bovine plasma, liquid, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Fibronectina
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
product name
Fibronectina, plasma bovino, solution, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
bovine plasma
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
forma
solution
embalagem
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
pkg of 5 mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
1‑5 μg/cm2
nº de adesão UniProt
Especificidade de ligação
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Fibrinogen
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... FN1(280794)
Categorias relacionadas
Descrição geral
A fibronectina é uma proteína onipresente de matriz extracelular. É uma proteína em mosaico, composta de três tipos de sequências de aminoácidos consenso modulares repetitivas. As fibronectinas pertencem à classe das glicoproteínas de alto peso molecular. A fibronectina celular é expressa por fibroblastos e a fibronectina plasmática é, em geral, liberada por hepatócitos.
Aplicação
A fibronectina (FN) de plasma bovino foi usada em:
  • análise de fibronectina e adsorção (ELISA (ensaio de imunoabsorção enzimática))
  • ensaio de migração em transwell
  • ensaio de fibronectina
Ações bioquímicas/fisiológicas
As fibronectinas participam na adesão celular, organização do citoesqueleto, transformação oncogênica, migração celular, fagocitose, hemostasia e diferenciação embrionária.
Nota de análise
A homogeneidade proteica é avaliada por imunoeletroforese.
Outras notas
Produto F1141, fibronectina de plasma bovino é uma solução em 0,05 M de TBS, pH 7,5.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
CCL2/CCR2 chemokine signaling coordinates survival and motility of breast cancer cells through Smad3 and p42/44MAPK dependent mechanisms
Fang W B, et al.
The Journal of biological chemistry, jbc-M112 (2012)
Enhanced fibronectin adsorption on carbon nanotube/poly (carbonate) urethane: independent role of surface nano-roughness and associated surface energy
Khang D, et al.
Biomaterials, 28(32), 4756-4768 (2007)
FIBRONECTIN AUTOANTIBODIES
Autoantibodies, 221-251 (2007)
Tests to predict preeclampsia
Chesley's Hypertensive Disorders in Pregnancy, 221-251 (2015)
Role of subnano-, nano-and submicron-surface features on osteoblast differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells
Khang D, et al.
Biomaterials, 33(26), 5997-6007 (2012)
Artigos
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Ver tudo
Protocolos
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
Conteúdo relacionado
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.