Documentos Principais
65035-M
Sigma-Aldrich
Trypsin Inhibitor, Soybean
Sinônimo(s):
Trypsin Inhibitor, Soybean
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
lyophilized solid
Nível de qualidade
atividade específica
≥4000 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
off-white
solubilidade
67 mM potassium phosphate buffer, pH 7.6: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A reversible inhibitor of trypsin that binds to trypsin in a stoichiometric, pH-dependent manner (Kd = 500 nM at pH 7.8).
Reversible inhibitor of trypsin that binds to trypsin in a stoichiometric, reversible and pH-dependent manner (Kd = 0.5 nM at pH 7.8). Also inhibits, to a lesser degree, chymotrypsin, kallikrein, plasmin, and other serine proteases.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Kd = 500 nM at pH 7.8 against trypsin
Primary Target
trypsin
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of protein that will inhibit 1 unit of trypsin activity using BAEE as a substrate at 25°C, pH 7.6.
Reconstituição
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C.
Outras notas
Lilly, C.M., et al. 1993. J. Clin. Invest.91, 235.
Uchino, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 527.
Birk, Y. 1976. Methods Enyzmol.45, 700.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3