CLS2592
Corning® 1 x 8 Stripwell™ 96 well plates
high binding surface, clear
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
plate of 12 strips
fabricante/nome comercial
Corning 2592
tamanho
96 wells
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
cor
clear
tipo de ligação
high binding surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Corning® Stripwell™ 96 well plates are designed for a variety of laboratory assays like immunoassays.
- High binding hydrophobic surface binds medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic region.
Informações legais
recomendado
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?