Documentos Principais
T1535
Sigma-Aldrich
Cloridrato de Trizma®
≥99% (redox titration)
Sinônimo(s):
Cloridrato de trometamina, TRIS, TRIS HCl, Tris(hidroximetil)-aminometano
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
Beilstein:
3675235
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
Ensaio
≥99% (redox titration)
Impurezas
≤0.5% water (Karl Fischer)
faixa de pH útil
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
solubilidade
40 % (w/w), clear, colorless
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
absorção
≤0.05 at 290 at 40%
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura e diminui 0,03-0,05 unidade por diluição de 10 vezes. Para aplicações precisas, use um medidor de pH cuidadosamente calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto comparável
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
P Ranjit et al.
Vascular pharmacology, 71, 102-107 (2015-04-15)
Research and routine laboratory assessment of clot integrity can be time consuming, expensive, and cannot be batched as it is generally performed in real time. To address these issues, we developed and validated a micro-titre based assay to quantify thrombogenesis