Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
M1254
Sigma-Aldrich
MOPS
≥99.5% (titration), crystalline powder
Sinônimo(s):
Ácido 3-(N-morfolino) propanossulfônico, Ácido 4-morfolino propanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
209.26
Beilstein:
1106776
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
MOPS, ≥99.5% (titration)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (titration)
Formulário
crystalline powder
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
electrophoresis: suitable
cor
white
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
faixa de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubilidade
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
λ
33 % in H2O
adequação
suitable for HPLC
aplicação(ões)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
chave InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O MOPS (ácido 3-(N-morfolino)propanossulfônico), também conhecido como tampão Propano Sultona, é um "tampão de Good” versátil e amplamente empregado em pesquisas biológicas. Ele compartilha semelhanças estruturais com o MES (ácido 2-(N-morfolino)etanossulfônico), apresentando um anel de morfolina. Em termos de relevância fisiológica, o pKa do MOPS de 7,2 está muito próximo do pH fisiológico, o que o torna adequado para estudos que exigem um ambiente quase neutro. Em comparação com o MES com um pKa de 6,1, o MOPS oferece uma capacidade de tamponamento mais fisiologicamente relevante.
O MOPS serve a várias funções em diversos domínios de pesquisa. Como agente tampão, ele pode ser usado para estabilizar o pH no meio de cultura de células, promovendo o crescimento e a função ideais das células. Além disso, pode encontrar aplicação na purificação de proteínas em cromatografia, estabiliza soluções proteicas e atua como um tampão de corrida confiável em várias técnicas eletroforéticas, permitindo separação e análise eficientes de biomoléculas. O MOPS também lisa células com eficiência para subsequente extração de proteína ou ácido nucleico e estabiliza as enzimas na solução, garantindo sua atividade para fins de pesquisa. Ele também se mostra valioso no ajuste fino do pH do meio de crescimento para um crescimento celular ideal.
O MOPS tem vantagens adicionais, como interação mínima com íons metálicos, especialmente com íons de cobre (Cu), níquel (Ni), manganês (Mn), zinco (Zn), cobalto (Co), tornando-o ideal para estudos envolvendo íons metálicos. Ele exibe excelente solubilidade em água, facilitando seu uso em várias formulações de tampão e solubilidade lipídica mínima, garantindo a impermeabilidade às membranas e minimizando a interferência com processos celulares. Em resumo, o MOPS é um tampão confiável, amplamente utilizado em diversas disciplinas biológicas, que se distingue por sua versatilidade, relevância fisiológica, interação mínima com metais e facilidade de uso, com suas amplas aplicações em biologia celular, estudos de proteínas, eletroforese e pesquisa bioquímica.
Aplicação
O MOPS tem sido usado como:
  • um componente aditivo de cultura de células na produção de partículas lentivirais[1]
  • como agente tampão em meio de crescimento microbiano[2] e tampão de extração de núcleos[3]
  • como um componente do tampão MMSE-A. para isolamento da mitocôndria cardíaca[4]
  • como um componente do meio sintético completo (SC)[5]
  • como um tampão na extinção da fluorescência do NADH[6]
Características e benefícios
  • Ideal para biologia celular e pesquisa bioquímica
  • Pode ser usado como um componente tampão para eletroforese e separação de proteína
  • Tamponamento eficaz de pH 6,5-7,9 (25 °C) com um pKa de 7,2 (25 °C)
  • Altamente solúvel em água
  • Mínima ligação de íons metálicos
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
MOBS ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3295
MOBS
MOPS BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
M9024
MOPS
MOPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M8389
MOPSO
(Un) suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions-a review
Ferreira CMH, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(39), 30989-31003 (2015)
Interactions of biological buffers with macromolecules: The ubiquitous ?smart? polymer PNIPAM and the biological buffers MES, MOPS, and MOPSO
Taha M, et al.
Macromolecules, 44(21), 8575-8589 (2011)
PROTOCOLS: Chromatin immunoprecipitation from Arabidopsis tissues
Yamaguchi N, et al.
The Arabidopsis Book / American Society of Plant Biologists, 12(3), e170-e170 (2014)
Detailed design and comparative analysis of protocols for optimized production of high-performance HIV-1-derived lentiviral particles
Mitta B, et al.
Metabolic engineering, 7(5-6), 426-436 (2005)
Survival to different acid challenges and outer membrane protein profiles of pathogenic Escherichia coli strains isolated from pozol, a Mexican typical maize fermented food
Sainz T, et al.
International Journal of Food Microbiology, 105(3), 357-367 (2005)
Protocolos
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Conteúdo relacionado
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf