Documentos
M8266
Sigma-Aldrich
Cloreto de magnésio
anhydrous, ≥98%
Sinônimo(s):
Magnogene
About This Item
Fórmula linear:
MgCl2
Número CAS:
Peso molecular:
95.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Ensaio
≥98%
forma
powder
Impurezas
≤0.5% Insolubles
pb
1412 °C/1 atm (lit.)
pf
714 °C (lit.)
densidade
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
O cloreto de magnésio é um sólido cristalino branco que é solúvel em água e álcool. Sua estrutura de embalagem é cúbica e compacta com camadas alternadas de orifícios em formato octaédrico preenchidos com íons de Mg2+. Ele é amplamente usado no campo de células e baterias solares.
Aplicação
O cloreto de magnésio pode ser usado:
  • Para fabricar nanopartículas de ZnO passivadas como camada de transporte de elétrons para células solares de pontos quânticos de PbS. Isso reduzirá os defeitos celulares e aumentará significativamente a eficiência.
  • Para preparar eletrólito de sal duplo para baterias recarregáveis de mg/Li de hidreto para melhorar a condutividade iônica.
  • Como um dopante para preparar a camada de transporte de elétrons de TiO2 dopada por mg para células solares de perovskita de heterojunção planar processada de baixa temperatura. A dopagem de Mg ajuda significativamente a melhorar a eficiência da conversão de energia das células solares.
Atenção
O aspecto de manchas de cor cinza/preta não deve afetar o uso.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The effect of temperature and humidity on electrospinning.
J. Mater. Sci., 44(5), 1357-1362 (2009)
Kadri Õunap et al.
PloS one, 10(7), e0133841-e0133841 (2015-07-28)
The human WBSCR22 protein is a 18S rRNA methyltransferase involved in pre-rRNA processing and ribosome 40S subunit biogenesis. Recent studies have shown that the protein function in ribosome synthesis is independent of its enzymatic activity. In this work, we have
Manal A Farg et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3579-3595 (2014-02-20)
Intronic expansion of a hexanucleotide GGGGCC repeat in the chromosome 9 open reading frame 72 (C9ORF72) gene is the major cause of familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia. However, the cellular function of the C9ORF72 protein remains unknown.
Takeshi Tomita et al.
PloS one, 9(9), e108957-e108957 (2014-10-01)
Celastramycin A, a small molecule that inhibits the production of antibacterial peptides in an ex vivo culture system of Drosophila, suppresses the TNFα-mediated induction of IL-8 in mammalian cells. To understand its molecular mechanism, we examined Celastramycin A binding proteins
Fernando Cartón-García et al.
Scientific reports, 5, 12312-12312 (2015-07-24)
Inherited MYO5B mutations have recently been associated with microvillus inclusion disease (MVID), an autosomal recessive syndrome characterized by intractable, life-threatening, watery diarrhea appearing shortly after birth. Characterization of the molecular mechanisms underlying this disease and development of novel therapeutic approaches
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer