M2670
Cloreto de magnésio
BioXtra, ≥99.0%
Sinônimo(s):
MgCl2 hexahydrate, MgCl2.6H2O
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- in the extraction buffer preparation for determining the enzymatic activity of ADP-glucose pyrophosphorylase (AGPase) and α-amylase
- in neurobasal culture medium for viability test and in phosphate buffer saline (PBS) for electrophysiological test
- in the preparation of brine solution
- in the preparation of the adenosine triphosphate (ATP) –MgCl2 (magnesium chloride)solution
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?