SAB4200709
Anti-Collagen Type IV antibody, Mouse monoclonal
clone col-94, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-col4a1/col4a2
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
col-94, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
monkey, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: 4-8 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL4A1(1282)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)