MAB3326
Anti-Collagen Type IV Antibody, 7S Domain, clone IV-4H12
clone IV-4H12, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-BSVD, Anti-COL4A1s, Anti-PADMAL, Anti-RATOR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IV-4H12, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL4A1(1282)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: human placental tissues.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2