C2456
Monoclonal Anti-Collagen, Type I antibody produced in mouse
clone COL-1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Collagen Type 1 Antibody, Collagen Type 1 Antibody - Monoclonal Anti-Collagen, Type I antibody produced in mouse, Collagen Type I Antibody, Type 1 Collagen Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
COL-1, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
bovine, human, pig, rat, rabbit, deer
técnica(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:2000 using human or other mammalian frozen sections
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Col1a1(29393)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- dot blot technique
- indirect immunofluorescence staining
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade