Documentos Principais
F3022
Sigma-Aldrich
Antiβ-actina monoclonal
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-β-Actin
Selecione um tamanho
0.2 ML
R$ 5.279,00
R$ 5.279,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.2 ML
R$ 5.279,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
FITC conjugate
application:
IF (d)
clone:
AC-15, monoclonal
reatividade de espécies:
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
citations:
23
técnica(s):
direct immunofluorescence: 1:250 using cultured human and chicken fibroblasts
R$ 5.279,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 42 kDa
reatividade de espécies
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
não deve reagir com
Dictyostelium discoideum
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:250 using cultured human and chicken fibroblasts
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Descrição geral
Na coloração de criocortes de tecido ultrafinos da moela de frangos, o anticorpo marca os corpos densos e canais longitudinais que ligam corpos densos consecutivos que também são ocupados por desmina e a placa densa associada à membrana. Ele não cora músculos cardíacos e esqueléticos de adultos, exceto traços, devido a contaminações da amostra com células não musculares, ou se tecido embrionário estiver sendo usado.
Monoclonal Anti-b-Actin (mouse IgG1 isotype) is derived from the AC-15 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse. ACTB (actin beta) gene codes for β-actin. It is a cytoskeletal housekeeping protein. It is present in the cytoplasm. This gene is located on human chromosome 7p22.1. Actin is a eukaryotic protein. It belongs to the major cytoskeletal protein family.
Imunogênio
Peptídeo N-terminal com β-actina citoplasmática ligeiramente modificada, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gli-Ser-Gli-Lis, conjugado com KLH.
Aplicação
O anticorpo monoclonal antiactina de camundongo foi usado como controle de carregamento para análise por western blot de lisados de proteínas do fígado de ratos.
O anticorpo monoclonal antiactina de camundongo foi usado como controle de carregamento para análise por western blot de proteínas imunoprecipitadas de coculturas de gânglio da raiz dorsal de ratos.
Anti-β-Actin-FITC antibody, Mouse monoclonal has been used in:
  • western blotting
  • immunohistochemistry
  • flow cytometry
  • direct immunofluorescent staining
  • dual immuno-fluorescent staining
Ações bioquímicas/fisiológicas
β-Actin modulates cell growth, migration and the G-actin pool. Mutations in ACTB leads to pleiotropic developmental disorder.
Actins are majorly associated with cell motility. It is ubiquitously present in cytoplasm and involved in a myriad of cellular process including locomotion, secretion, cytoplasmic streaming, phagocytosis, and cytokinesis. It is expressed in mammals and birds and at least six isoforms have been identified.
Actins is a eukaryotic protein. It belongs to the major cytoskeletal protein family and majorly associated with cell motility. It is ubiquitously present in cytoplasm and involved in a myriad of cellular process including locomotion, secretion, cytoplasmic streaming, phagocytosis, and cytokinesis. It is expressed in mammals and birds and at least six isoforms have been identified.
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Outras notas
To view an Actin antibody selection guide, please visit www.sigmaaldrich.com/actin.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zurab Siprashvili et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 9(5), 721-728 (2004-05-04)
Despite numerous attractive intracellular targets, protein therapeutics have been principally confined to the extracellular space due to the lack of a straightforward way to deliver functional polypeptides to the cell interior. Peptide sequences facilitating intracellular protein delivery have been identified;
CD9 regulates transcription factor GCM1 and ERVWE1 expression through the cAMP/protein kinase A signaling pathway
Muroi Y, et al.
Reproduction (Cambridge, England), 138(6), 945-951 (2009)
Shuan Rao et al.
Genes & development, 31(20), 2099-2112 (2017-11-10)
Lung cancer is the leading cause of cancer deaths. Besides smoking, epidemiological studies have linked female sex hormones to lung cancer in women; however, the underlying mechanisms remain unclear. Here we report that the receptor activator of nuclear factor-kB (RANK)
Shuan Rao et al.
Nature communications, 5, 3056-3056 (2014-01-22)
Autophagy is a mechanism by which starving cells can control their energy requirements and metabolic states, thus facilitating the survival of cells in stressful environments, in particular in the pathogenesis of cancer. Here we report that tissue-specific inactivation of Atg5
Pericytes derived from adipose-derived stem cells protect against retinal vasculopathy
Mendel TA, et al.
Testing, 8(5), e65691-e65691 (2013)