Documentos
AB756P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anticolágeno, Tipo IV
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-ATS2, Anti-CA44
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
adequação
not suitable for Western blot
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Colágeno Tipo IV extraído e purificado de tecidos tumorais de camundongos. O anticorpo apresenta menos de 0,1% de reatividade com colágeno humano tipo IV, V e colágeno tipo I, II, III de camundongo e fibronectina e laminina de camundongo.
O colágeno é a principal proteína do tecido conjuntivo em animais e a proteína mais abundante em mamíferos, constituindo cerca de 25% do conteúdo total de proteínas. É uma das proteínas estruturais longas e fibrosas cujas funções são bastante diferentes daquelas das proteínas globulares, como as enzimas; feixes resistentes de colágeno chamados fibras de colágeno são um componente importante da matriz extracelular que sustenta a maioria dos tecidos e dá estrutura às células do lado de fora, mas o colágeno também é encontrado dentro de determinadas células. O colágeno possui grande resistência à tração e é o principal componente da fáscia, cartilagem, ligamentos, tendões, ossos e dentes. Junto com a queratina suave, é responsável pela resistência e elasticidade da pele, e sua degradação leva ao aparecimento de rugas que acompanham o envelhecimento. Fortalece os vasos sanguíneos e desempenha um papel no desenvolvimento dos tecidos. Está presente na córnea e no cristalino do olho na forma de cristalina. O colágeno ocorre em muitos lugares do corpo. Existem 12 tipos de colágeno descritos na literatura. Colágeno tipo 1: Este é o colágeno mais abundante do corpo humano. Está presente no tecido cicatricial, o produto final quando o tecido cicatriza por reparação. É encontrado nos tendões, no endomísio das miofibrilas e na parte orgânica do osso. Colágeno tipo 4: Está presente na lâmina basal e no cristalino. Também serve como parte do sistema de filtração nos capilares e glomérulos do néfron nos rins.
Especificidade
Colágeno de camundongo, Tipo IV: 100 (%’ em uma diluição RIA de 1:5000) Colágeno de camundongo, Tipos I, II, III: <0,1 Colágeno humano, Tipos IV, V: <0,1 Fibronectina de camundongo: <0,1 Laminina de camundongo: <0,1 Reatividade com outras espécies não foi determinada.
O anticorpo apresenta menos de 0,1% de reatividade com colágeno humano tipo IV, V e colágeno tipo I, II, III de camundongo, fibronectina de camundongo e laminina de camundongo.
Imunogênio
Colágeno Tipo IV extraído e purificado de tecidos tumorais de camundongos.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
ELISA:
Um lote anterior deste anticorpo foi utilizado em ELISA a >1:200 (OD >500).
Imunofluorescência:
Um lote anterior deste anticorpo foi usado em imunofluorescência.
Imunofluorescência:
Uma diluição 1:80 para coloração imunofluorescente de pele de camundongo fresca e congelada e tecidos de fígado. O tecido embebido em parafina fixado com acetona ou metil-carnoy (pele e fígado de camundongo) também é reativo.
Não recomendado para Western blots.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Este anticorpo anticolágeno, Tipo IV é validado para uso em ELISA, IF, IH(P) para detecção de colágeno.
Subcategoria de pesquisa
Proteínas de MEC
Descrição-alvo
139 kDa (precursor não processado)
Ligação
Substitui: AB756
forma física
Formato: Purificado
O anticorpo purificado é fornecido em um tampão contendo uma mistura de citrato 0,1 M, fosfato de potássio 0,1 M, a um pH de 7,2-7,4 e 10µg/ml de antibióticos e antimicóticos.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Controle positivo: Rim, músculo, tecido tendinosodo baço, fígado de rato. Controle negativo: Neurônios/glia.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Long-term retinal PEDF overexpression prevents neovascularization in a murine adult model of retinopathy.
Haurigot, V; Villacampa, P; Ribera, A; Bosch, A; Ramos, D; Ruberte, J; Bosch, F
Testing null
Magdalena Leiva et al.
Nature communications, 7, 10222-10222 (2016-01-09)
The life-long maintenance of haematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs) critically relies on environmental signals produced by cells that constitute the haematopoietic niche. Here we report a cell-intrinsic mechanism whereby haematopoietic cells limit proliferation within the bone marrow, and show
Fabienna Arends et al.
PloS one, 10(2), e0118090-e0118090 (2015-02-18)
The migration of cells within a three-dimensional extracellular matrix (ECM) depends sensitively on the biochemical and biophysical properties of the matrix. An example for a biological ECM is given by reconstituted basal lamina gels purified from the Engelbreth-Holm-Swarm sarcoma of
Aysegül Ilhan-Mutlu et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(4), 702-710 (2016-01-27)
Patients with nonsquamous non-small cell lung cancer (nsNSCLC; largely lung adenocarcinoma) are at high risk of developing brain metastases. Preclinical data suggested that anti-VEGF-A therapy may prevent the formation of nsNSCLC brain metastases. Whether non-brain metastases are also prevented, and
Mitsunobu R Kano et al.
Journal of cell science, 118(Pt 16), 3759-3768 (2005-08-18)
Combined stimulation with VEGF-A, FGF-2, or PDGF-BB has emerged as a potent strategy for therapeutic angiogenesis, although the mechanisms underlying the synergism of these factors are not well understood. In the present study, we investigated the mechanism of synergism between