SAB4200678
Anti-Collagen Type I antibody, Mouse monoclonal
clone COL-1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Collagen Type I antibody produced in mouse, OI4, alpha 1, alpha 2, collagen, type I
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
COL-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
pig, rat, human, deer, bovine
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using recombinant human collagen, expressed in Nicotiana tabacum
immunohistochemistry: 3.5-7 μg/mL using frozen sections of human tonsil, human tongue or pig tongue
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL1A1(1277)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)