A7732
Anti-α-Actinin (Sarcomeric) antibody, Mouse monoclonal
clone EA-53, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-ACTN2, Anti-Actinin α2, Anti-CMD1AA, Anti-MGC107582, Anti-1110008F24Rik, Sarcomeric Alpha Actinin Antibody, Sarcomeric Alpha Actinin Antibody - Anti-α-Actinin (Sarcomeric) antibody, Mouse monoclonal
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EA-53, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
cat, rat, fish, rabbit, sheep, bovine, goat, canine, pig, mouse, human, hamster, snake, frog, lizard, chicken
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using protease-digested sections of human tongue.
western blot: 2-4 μg/mL using rat skeletal muscle extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTN2(88)
mouse ... Actn2(11472)
rabbit ... ACTN3(100009544)
rat ... Actn2(291245)
Descrição geral
α-Actinin dimerizes in an antiparallel fashion via interaction of the central rod domains. Four isoforms are found in human and mice. α-actinin-1 is ubiquitously expressed and located primarily in focal adhesions, whereas α-actinin-4 is present in certain membrane ruffles and seems to play a role in endocytosis and tumor cell motility.
ACTN1 (α-actinin-1) and ACTN4 (α-actinin-4) encodes non-muscle proteins, while ACTN2 (α-actinin-2) and ACTN3 (α-actinin-3) encodes muscle proteins.
Monoclonal Anti-α-Actinin (Sarcomeric) shows wide reactivity, as it binds to human, bovine, pig, sheep, rabbit, goat, hamster, cat, rat, mouse, dog, chicken, lizard, snake, frog and fish α-actinin.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunofluorescence (2 papers)
Immunohistochemistry (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
For extended storage, freeze at -20 °C in working aliquots. Repeated freezing and thawing, or storage in “frost-free” freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilution samples should be discarded if not used within 12 hours.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)