SAB4200500
Anti-Collagen IV antibody, Mouse monoclonal
clone J3-2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-COL4, Monoclonal Anti-Collagen IV antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
J3-2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat, dog, bovine, human, monkey
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 2.0-4.0 μg/mL using human liver tissue sections.
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using human placenta extracts.
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL4A1(1282)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- in the immunohistochemical staining
- in the immunostaining
- in the immunofluorescence detection
- as a secondary antibody in the western blot analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2