Documentos
AB769
Sigma-Aldrich
Anticorpo anticolágeno tipo IV
Chemicon®, from goat
Sinônimo(s):
Anti-Anti-BSVD, Anti-Anti-BSVD1, Anti-Anti-COL4A1s, Anti-Anti-PADMAL, Anti-Anti-RATOR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, bovine, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
adequação
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL4A1(1282)
Especificidade
Reconhece colágeno tipo IV humano e bovino conforme demonstrado por ELISA. Menos de 10% de reatividade cruzada com colágeno tipos I, II, III, V e VI. Pode apresentar reatividade ao colágeno tipo IV de outras espécies. AB769 não foi testado com outras proteínas da matriz extracelular (por exemplo, laminina, fibronectina).
Imunogênio
Colágeno placentário humano e bovino tipo IV
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Detecta o colágeno tipo IV usando este anticorpo anticolágeno tipo IV validado para uso em DB, ELISA, IC, IH.
Dot e slot blotting: 1:100-1:500
ELISA: 1:1000-1:4000
Imuno-histoquímica indireta (somente cortes congelados): 01:10 -1:40
Imunocitoquímica 01:10 -1:20
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Proteínas de MEC
forma física
Imunoglobulina purificada por afinidade. Antes da purificação, os anti-soros foram adsorvidos contra colágeno tipo I, II, III, V e VI imobilizado em Sepharose 4B. Líquido em solução salina tamponada com borato, pH 8,2, sem azida sódica.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a 2–8 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Controle positivo: Rim, músculo, tendão, tecido do baço
Controle negativo: Neurônios/glia
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Abigail L Mackey et al.
Skeletal muscle, 7(1), 24-24 (2017-11-09)
While muscle regeneration has been extensively studied in animal and cell culture models, in vivo myogenesis in adult human skeletal muscle has not been investigated in detail. Using forced lengthening contractions induced by electrical stimulation, we induced myofibre injury in
Localization of AQP5 during development of the mouse submandibular salivary gland.
Larsen, HS; Aure, MH; Peters, SB; Larsen, M; Messelt, EB; Kanli Galtung, H
Journal of Molecular Histology null
The histone methyltransferase Setd8 acts in concert with c-Myc and is required to maintain skin.
Driskell, I; Oda, H; Blanco, S; Nascimento, E; Humphreys, P; Frye, M
The Embo Journal null
Daniela Semeniak et al.
Journal of cell science, 129(18), 3473-3484 (2016-08-10)
Collagen receptors GPVI (also known as GP6) and integrin α2β1 are highly expressed on blood platelets and megakaryocytes, their immediate precursors. After vessel injury, subendothelial collagen becomes exposed and induces platelet activation to prevent blood loss. Collagen types I and
Francisco Caiado et al.
PloS one, 3(11), e3752-e3752 (2008-11-19)
Bone marrow (BM) derived vascular precursor cells (BM-PC, endothelial progenitors) are involved in normal and malignant angiogenesis, in ischemia and in wound healing. However, the mechanisms by which BM-PC stimulate the pre-existing endothelial cells at sites of vascular remodelling/recovery, and