R6504
Meio RPMI-1640
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- usado em meio de cultura celular (p.ex., as células EL-4 de timoma murino foram cultivadas em meio RPMI 1640 suplementado com outros componentes)
- usado para infecção micobacteriana de esplenócitos (em meio RPMI 1640 livre de antibióticos)
- usado para isolamento e cultivo de células
- usado em meio de cultura (como um dos componentes) durante a separação e cultivo de linfócitos, ensaio ELISPOT, ensaio de proliferação ex vivo
- usado em meio para ensaios de expressão do gene gp39 e ligação CD40-imunoglobulina
- usado para o preparo de agentes antifúngicos
Quantidade
Reconstituição
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocolos
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.