Documentos Principais
51536C
SAFC
Meio RPMI-1640
with 2.05 mM L-glutamine, with 25mM HEPES, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
descrição
for research or for further manufacturing use
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
componentes
HEPES: 5958 mg/L
L-glutamine: 300 mg/L
NaHCO3: 2000 mg/L
phenol red: 5.310 mg/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O meio RPMI 1640 foi desenvolvido no Instituto Roswell Park Memorial, em 1966, por Moore e seus colaboradores. Uma modificação do meio 5A de McCoy. Ele foi formulado para dar suporte a células linfoblastoides em cultura de suspensão, mas desde então demonstrou ser capaz de dar suporte a uma ampla gama de células dependentes de ancoragem.
O meio RPMI 1640 foi desenvolvido no Instituto Roswell Park Memorial, em 1966, por Moore e seus colaboradores. Uma modificação do meio 5A de McCoy. Ele foi formulado para dar suporte a células linfoblastoides em cultura de suspensão, mas desde então demonstrou ser capaz de fornecer suporte a uma ampla gama de células dependentes de ancoragem. Destinado originalmente para ser usado com um suplemento de soro, demonstrou-se que o RPMI 1640 dá suporte a diversas linhagens celulares na ausência de soro. Ele também foi usado amplamente nos protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas. Esse meio é adequado para a cultura de leucócitos humanos normais e neoplásicos.
Aplicação
O meio RPMI-1640 foi usado para incubar tecido pulmonar dissecado.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Meio RPMI-1640 Modified, with L-glutamine, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
R8755
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
FG1383
RPMI-1640 Medium
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R2405
Meio RPMI-1640
Meio RPMI-1640 Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
R7509
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R1780
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
FG1385
RPMI-1640 Medium
Meio RPMI-1640 With L-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
R1383
Meio RPMI-1640
Defining the inflammatory signature of human lung explant tissue in the presence and absence of glucocorticoid.
Tracy L R, et al.
F1000Research, 6 (2017)
Ananthakrishnan Soundaram Jeevarathinam et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English) (2019-12-17)
We report a new approach to monitor drug release from nanocarriers via a paclitaxel-methylene blue conjugate (PTX-MB) with redox activity. This construct is in a photoacoustically silent reduced state inside poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles (PTX-MB@PLGA NPs). During release, PTX-MB is
Ryoichi Arita et al.
Diabetes, 58(1), 215-226 (2008-10-09)
Leukocyte adhesion in retinal microvasuculature substantially contributes to diabetic retinopathy. Involvement of the Rho/Rho kinase (ROCK) pathway in diabetic microvasculopathy and therapeutic potential of fasudil, a selective ROCK inhibitor, are investigated. Localization of RhoA/ROCK and Rho activity were examined in
Antonella Tomassetti et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 10(12), 1481-1492 (2008-12-03)
Ovarian carcinoma arises from the ovarian surface epithelium, which undergoes phenotypic changes characteristic of müllerian epithelium during the first stages of tumorigenesis. The variant isoform of the hepatocyte nuclear factor 1 (vHNF1) is a transcription factor involved in the development
Tiffany M DeSimone et al.
International journal for parasitology, 39(4), 399-405 (2008-10-04)
Apicomplexan parasites employ multiple adhesive ligands for recognition and entry into host cells. The Duffy binding-like (DBL) and the reticulocyte binding protein-like (RBL) families are central to the invasion of erythrocytes by the malaria parasite. These type-1 transmembrane proteins are