Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
M3183
Sigma-Aldrich
MOPS
≥99.5% (titration), crystalline powder, BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Ácido 3-(N-morfolino) propanossulfônico, Ácido 4-morfolino propanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
209.26
Beilstein:
1106776
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
product name
MOPS, BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
grau
BioPerformance Certified
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (titration)
forma
crystalline powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin and TAMC, tested
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
faixa de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
λ
33 % in H2O
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
DNase, RNase, protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
chave InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Uma plataforma de produção para peptídeos ligados ao dissulfeto no periplasma de Escherichia coli.: Essa pesquisa desenvolveu uma nova plataforma para produzir peptídeos ligados ao dissulfeto em E. coli, usando tampão MOPS para manter um ambiente de pH estável essencial para a dobra de proteínas e estabilidade no espaço periplasmático. A plataforma poderia melhorar significativamente a produção de peptídeos terapêuticos relevantes (Gibisch et al., 2024).
Embalagem
M3183-1KT:
Cada kit contém 3 amostras de 100 g, sendo cada amostra de um lote fabricado de forma única.
Outras notas
Compare facilmente as especificações para os produtos MOPS com a tabela de especificações MOPS.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Junji Suzuki et al.
Nature communications, 5, 4153-4153 (2014-06-14)
The endoplasmic reticulum (ER) and mitochondria accumulate Ca(2+) within their lumens to regulate numerous cell functions. However, determining the dynamics of intraorganellar Ca(2+) has proven to be difficult. Here we describe a family of genetically encoded Ca(2+) indicators, named calcium-measuring
Sanna Byström et al.
Journal of proteome research, 13(11), 4607-4619 (2014-09-19)
The brain is a vital organ and because it is well shielded from the outside environment, possibilities for noninvasive analysis are often limited. Instead, fluids taken from the spinal cord or circulatory system are preferred sources for the discovery of
Alexandre Albanese et al.
ACS nano, 8(6), 5515-5526 (2014-05-07)
A nanoparticle's physical and chemical properties at the time of cell contact will determine the ensuing cellular response. Aggregation and the formation of a protein corona in the extracellular environment will alter nanoparticle size, shape, and surface properties, giving it
Y S L Lee et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(3), 543-552 (2015-01-09)
What is the relationship between cleavage stage embryo kinetics, blastocyst metabolism and subsequent embryo viability? Embryos cleaving faster at the first cleavage division resulted in blastocysts with a larger inner cell mass (ICM), higher glucose consumption, lower glycolytic rate, higher
Sewa Rijal et al.
Blood, 125(18), 2815-2824 (2015-03-05)
Phosphoinositide signaling regulates diverse cellular functions. Phosphoinositide-3 kinase (PI3K) generates PtdIns(3,4,5)P3 and PtdIns(3,4)P2, leading to the activation of proliferative and anti-apoptotic signaling pathways. Termination of phosphoinositide signaling requires hydrolysis of inositol ring phosphate groups through the actions of PtdIns(3,4,5)P3 3-phosphatase