Documentos
R1145
SAFC
Meio RPMI-1640
Without ʟ-glutamine, folic acid and sodium bicarbonate, sterile liquid, suitable for cell culture, 10x
Sinônimo(s):
RPMI Medium, RPMI-1640 Culture Medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Meio RPMI-1640, 10 ×, Without L-glutamine, folic acid and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
concentração
10 ×
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O meio RPMI 1640 foi desenvolvido no Instituto Roswell Park Memorial, em 1966, por Moore e seus colaboradores. Uma modificação do meio 5A de McCoy. Ele foi formulado para dar suporte a células linfoblastoides em cultura de suspensão, mas desde então demonstrou ser capaz de fornecer suporte a uma ampla gama de células dependentes de ancoragem. Destinado originalmente para ser usado com um suplemento de soro, demonstrou-se que o RPMI 1640 dá suporte a diversas linhagens celulares na ausência de soro. Ele também foi usado amplamente nos protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas. Esse meio é adequado para a cultura de leucócitos humanos normais e neoplásicos.
Reconstituição
Supplement with 0.3 g/L L-glutamine, 2.0 g/L sodium bicarbonate, 0.001 g/L folic acid at 1×.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R8755
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R7513
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R7388
Meio RPMI-1640
Meio RPMI-1640 Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
R7509
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
R5886
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
R4130
Meio RPMI-1640
Ácido fólico BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥97%
Sigma-Aldrich
F8758
Ácido fólico
Tamara Veiga-Parga et al.
PLoS pathogens, 7(12), e1002427-e1002427 (2011-12-17)
Ocular herpes simplex virus infection can cause a blinding CD4⁺ T cell orchestrated immuno-inflammatory lesion in the cornea called Stromal Keratitis (SK). A key to controlling the severity of SK lesions is to suppress the activity of T cells that
Fhernanda R Smiderle et al.
BMC complementary and alternative medicine, 11, 58-58 (2011-07-27)
Mushroom polysaccharides have traditionally been used for the prevention and treatment of a multitude of disorders like infectious illnesses, cancers and various autoimmune diseases. Crude mushroom extracts have been tested without detailed chemical analyses of its polysaccharide content. For the
Ryoichi Arita et al.
Diabetes, 58(1), 215-226 (2008-10-09)
Leukocyte adhesion in retinal microvasuculature substantially contributes to diabetic retinopathy. Involvement of the Rho/Rho kinase (ROCK) pathway in diabetic microvasculopathy and therapeutic potential of fasudil, a selective ROCK inhibitor, are investigated. Localization of RhoA/ROCK and Rho activity were examined in
Yoichi Matsuo et al.
International journal of cancer, 124(4), 853-861 (2008-11-28)
CXC-chemokines are involved in the chemotaxis of neutrophils, lymphocytes and monocytes. However, role of these chemokines in tumorigenesis, especially with regard to interaction between tumor and its microenvironment, has not been clearly elucidated. The purpose of this study was to
Ahmed Mosa et al.
Infection and immunity, 77(7), 2908-2918 (2009-04-29)
We analyzed the defensive role of the cytosolic innate recognition receptor nucleotide oligomerization domain 1 (NOD1) during infection with Listeria monocytogenes. Mice lacking NOD1 showed increased susceptibility to systemic intraperitoneal and intravenous infection with high or low doses of L.