S2GPT05RE
Millipore® Filtro com tampa de rosca para frascos Steritop®
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Sinônimo(s):
SCGPT05RE, Steritop Quick Release
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Steritop®
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Steritop®
Parâmetros
45 °C max. temp.
descrição
2.4 mL (hold-up volume)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
148 mm
capacidade
500 mL
Diâmetro
12.5 cm
diâmetro do disco
73 mm
diâmetro do filtro
73 mm
área de filtração
40 cm2
capacidade do funil
500 mL
Matriz
Express PLUS™
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os dispositivos de filtração estéril Stericup® e Steritop® usam membranas confiáveis e de alto desempenho para a filtração estéril ideal de reagentes laboratoriais, tampões e meios. Esses dispositivos combinam taxas de fluxo e rendimento superiores com baixa ligação não específica e um design estável sem ponta.
Esse frasco bottle-top Steritop® de 500 ml com unidade de filtro de membrana de polietersulfona (PES) de 0,22 μm de poro pode ser usado em frascos com abertura de 45 mm, projetados para aplicações a vácuo.
Aplicação
- Meios de cultura de tecidos +/- aditivos
- Tampões
- Soluções biológicas
Características e benefícios
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Conteúdo relacionado
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.