Documentos
P7405
Sigma-Aldrich
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt >300,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Sinônimo(s):
PDL
About This Item
Fórmula linear:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
product name
Poli-D-lisina, mol wt >300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
synthetic (chemical)
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioReagent
BioXtra
forma
lyophilized powder
peso molecular
>300,000
embalagem
pkg of 5 mg
concentração
0.016—0.032 mmol lysine
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
4 μg/cm2
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
chave InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Poly-D-Lysine Hydrobromide (PDL) is a cationic polymer composed of lysine residues with an associated hydrobromide molecule per lysine unit. The presence of the hydrobromide molecule introduces a distinctive property to the poly-D-lysine structure allowing the poly-D-lysine to adopt a crystalline form, rendering it soluble in aqueous solutions.
Aplicação
Poly-D-lysine hydrobromide has been used :
  • in preparing the surface of coverslips for cell attachment
  • in coating glass-bottom dishes for live cell imaging of primary cortical neuronal cells
  • in coating 24-well plates for the isolation of primary astrocytes to study the impact of melanoma-derived exosomes on the reprogramming of stromal cells within the metastatic microenvironment
  • for coating 16-well chamber slides to study the effects of maternal immune activation on behavioral impairments and alterations in cytokine and synaptic protein expression in the cerebellum
Os polímeros poli-D-lisina podem ser usados para preparar superfícies para adesão celular. Os polímeros D-lisina também podem ser usados com células que digerem polímeros poli-L-lisina e causam captação excessiva de L-lisina.
Este produto é recomendado como substrato de cultura celular quando se usa 0,5-1,0 ml de uma solução de 0,1 mg/ml para cobrir 25 cm2. As versões de menor peso molecular do produto são menos viscosas, mas versões com maior peso molecular fornecem mais sítios de adesão por molécula.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Poly-D-Lysine Hydrobromide (PDL) is a nonspecific attachment factor for cells useful in promoting cell adhesion to solid substrates by enhancing electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface. PDL increases the number of positively charged cell binding sites post-absorption to the culture surface. PDL coating promotes the attachment of cells to solid surfaces that usually grow in suspension.
O bromidrato de poli-D-lisina (PDL) é um fator de fixação inespecífico para células, útil para promover a adesão de células a substratos sólidos, aumentando a interação eletrostática entre íons carregados negativamente da membrana celular e a superfície da cultura. Após absorção à superfície da cultura celular, a poli-D-lisina atua para aumentar o número de sítios de ligação celular com carga positiva.
Componentes
A poli-D-lisina é um polímero de aminoácido com carga positiva, com cerca de um HBr por resíduo de lisina. O hidrobrometo permite que a poli-D-lisina esteja em forma cristalina, solúvel em água. Uma pequena quantidade de produto pode ser encontrada na estrutura beta, pois o HBr interfere nas pontes de hidrogênio entre os grupos amino e carboxila, ou amino e as porções contendo N ou O.
Atenção
As soluções estéreis são estáveis por até 2 anos se armazenadas a 2 a 8 °C. Deve ser armazenado dessecado a -20 °C.
Nota de análise
This product has a molecular weight >300,000 and is cell culture tested and gamma-irradiated. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Deficiency of ROS-Activated TRPM2 Channel Protects Neurons from Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury through Upregulating Autophagy
Hu X, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity (2021)
Maternal Immune Activation Causes Behavioral Impairments and Altered Cerebellar Cytokine and Synaptic Protein Expression
Pendyala G, et al.
Neuropsychopharmacology, 42, 1435?1446-1435?1446 (2017)
On the interaction of polystyrene latices and poly(l-lysine): II. Characterization of the particle-polymer System
Corry W.D
Journal of Colloid and Interface Science, 63(1), 151-160 (1978)
Monitoring Scavenging Activity of Chemokine Receptors
Barbara Moepps, et al.
Methods in Enzymology, 570, 87-118 (2016)
Direct addition of poly-lysine or poly-ethylenimine to the medium: A simple alternative to plate pre-coating
Alexander Faussner
PLoS ONE, 17(7), e0260173-e0260173 (2022)
Artigos
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Protocolos
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.