P0879
Poli-L-lisina
suitable for cell culture, Mol wt 1,000-5,000
Sinônimo(s):
L-Lysine homopolymer hydrobromide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poli-L-lisina, mol wt 1,000-5,000
Formulário
solid
peso molecular
1,000-5,000
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
chave InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Atenção
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.