Documentos Principais
P1524
Sigma-Aldrich
Poli-L-lisina
Poly-L-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt ≥300,000
Sinônimo(s):
L-Lysine homopolymer hydrobromide
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 618,00
100 MG
R$ 1.950,00
500 MG
R$ 6.048,00
1 G
R$ 10.895,00
R$ 618,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 618,00
100 MG
R$ 1.950,00
500 MG
R$ 6.048,00
1 G
R$ 10.895,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 618,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Poli-L-lisina, mol wt ≥300,000
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
≥300,000
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
chave InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Aplicação
Poly-L-lysine polymers can be used in promoting cell adhesion to solid substrates, conjugation to methotrexate for increased drug transport, microencapsulation of islets, cell microencapsulation technology, microarray glass slide coating, and chromosomal preparations. It has also been used as a transfection agent for efficient labeling[1][2] and to facilitate endocytosis.[2] Lower molecular weight poly-L-lysine (30,000-70,000) is less viscuous in solution, but higher molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Poly-L-lysine is a nonspecific attachment factor for cells useful in promoting cell adhesion to solid substrates by enhancing electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface. When it is absorbed to the cell culture surface, poly-L-lysine functions to increase the number of positively charged sites available for cell binding. With cells that can digest poly-L-lysine, poly-D-lysine should be used as the attachment factor.
Componentes
A poli-L-lisina é um polímero de aminoácido com carga positiva, com cerca de um HBr por resíduo de lisina. O hidrobrometo possibilita que a poli-L-lisina esteja em uma forma cristalina solúvel em água. Uma pequena quantidade do produto pode ser encontrada na estrutura beta, porque o HBr interfere na ligação de hidrogênio entre o grupo amina e o grupo carboxila ou as porções que contêm N ou O.
Atenção
As soluções estéreis são estáveis por até 2 anos se armazenadas a 2 ºC a 8 °C. Deve ser armazenado dessecado a -20 °C.
Nota de preparo
Poly-L-lysine hydrobromide has a molecular weight >300,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. None of the poly-L-lysine products have been exposed to trifluoroacetic acid and are dialyzed to remove any monomers, dimmers, or trimers, confirmed by thin layer chromatography. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Nota de análise
Molecular weight based on viscosity and is also assayed by MALLS.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
In vivo tracking of mesenchymal stem cells labeled with a novel chitosan-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles using 3.0 T MRI
Reddy AM, et al.
Journal of Korean Medical Science, 25(2), 211-219 (2010)
Miroslaw Janowski et al.
PloS one, 9(2), e97631-e97631 (2014-06-12)
The purpose of the study was to evaluate the long-term clinical tracking of magnetically labeled stem cells after intracerebroventricular transplantation as well as to investigate in vitro feasibility for magnetic guidance of cell therapy within large fluid compartments. After approval
Iron-oxide labeling and outcome of transplanted mesenchymal stem cells in the infarcted myocardium
Amsalem Y, et al.
Circulation, 116 (2007)
Joshua Guild et al.
Molecular biology of the cell, 28(14), 1975-1983 (2017-05-05)
The spindle is a dynamic structure that changes its architecture and size in response to biochemical and physical cues. For example, a simple physical change, cell confinement, can trigger centrosome separation and increase spindle steady-state length at metaphase. How this
Lindsay Lewellyn et al.
The Journal of cell biology, 193(1), 155-169 (2011-04-06)
The chromosomal passenger complex (CPC) and centralspindlin are conserved cytokinesis regulators that localize to the spindle midzone, which forms between the separating chromosomes. Previous work placed the CPC and centralspindlin in a linear pathway that governs midzone formation. Using Caenorhabditis
Artigos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review