Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
P1399
Sigma-Aldrich
Poli-L-lisina
suitable for cell culture, Mol wt 150,000-300,000
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 648,00
100 MG
R$ 1.856,00
500 MG
R$ 6.600,00
1 G
R$ 10.909,00
R$ 648,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 648,00
100 MG
R$ 1.856,00
500 MG
R$ 6.600,00
1 G
R$ 10.909,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 648,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Poli-L-lisina, mol wt 150,000-300,000
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
150,000-300,000
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<10% water (Karl Fischer)
cor
white to off-white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow or pink
grupo funcional
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
chave InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Descrição geral
A poli-L-lisina (PLL) é um polímero sintético versátil derivado da lisina. Ele serve como um polímero solúvel em água e com carga positiva, com aplicações em biologia e biomedicina. Um papel proeminente do PLL é na cultura celular, onde é aplicado a pratos e placas para melhorar a adesão celular, especialmente em células com pouca capacidade de fixação. Isso é crucial para células primárias e certos tipos de células cancerígenas. A carga positiva de PLL forma uma camada que atrai moléculas carregadas negativamente nas superfícies celulares, facilitando a adesão e minimizando a toxicidade celular em comparação com as superfícies de cultura padrão.Além disso, o PLL é útil em pesquisas de microscopia e neurociência. Os substratos revestidos permitem que células, tecidos e neurônios adiram a lâminas e placas de cultura, facilitando observações detalhadas e estudos prolongados. O PLL elimina a necessidade de fixadores prejudiciais à célula e permite a cultura estendida de células e tecidos. Além dessas aplicações, o PLL é empregado em imunoquímica para aderir tecidos a lâminas para coloração, administração de medicamentos para encapsular e administrar medicamentos e terapia genética para transportar material genético para células-alvo. Em geral, o PLL é considerado biocompatível, garantindo sua segurança em diversas aplicações biomédicas e tornando-o uma ferramenta valiosa em pesquisas bioquímicas e biomédicas.
Aplicação
Os polímeros de poli-L-lisina podem ser utilizados para promover a adesão celular a substratos sólidos, conjugação a metotrexato para aumentar o transporte de fármacos, microencapsulação de ilhotas, tecnologia de microencapsulação celular, revestimento de lâminas de vidro para microarranjos e preparados cromossômicos. A poli-L-lisina de menor peso molecular (30.000 a 70.000) é menos viscosa em solução, mas as versões de maior peso molecular oferecem mais sítios de lixação por molécula.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A poli-L-lisina é um fator de fixação não específico para células que é útil para promover a adesão celular a substratos sólidos, pois aumenta a interação eletrostática entre os íons da membrana celular negativamente carregados e a superfície da cultura. Após absorção à superfície da cultura celular, a poli-L-lisina aumenta o número de sítios positivamente carregados que estão disponíveis para ligação celular. Com células que conseguem digerir a poli-L-lisina, deve-se utilizar a poli-D-lisina como fator de fixação.
Características e benefícios
  • Adequado para cultura de células e pesquisa bioquímica
  • Composto de alta qualidade adequado para várias aplicações de pesquisa
Componentes
A poli-L-lisina é um polímero de aminoácido com carga positiva, com cerca de um HBr por resíduo de lisina. O hidrobrometo possibilita que a poli-L-lisina esteja em uma forma cristalina solúvel em água. Uma pequena quantidade do produto pode ser encontrada na estrutura beta, porque o HBr interfere na ligação de hidrogênio entre o grupo amina e o grupo carboxila ou as porções que contêm N ou O.
Atenção
As soluções estéreis são estáveis por até 2 anos se armazenadas a 2 ºC a 8 °C. Deve ser armazenado dessecado a -20 °C.
Nota de preparo
Este produto tem peso molecular de 150.000 a 300.000. Para remover HBr, dissolva o produto em tampão neutro e dialise para remover os sais. Nenhum dos produtos de poli-L-lisina foi exposto ao ácido trifluoracético, e eles são dialisados para remover monômeros, dímeros ou trímeros, confirmado por cromatografia em camada fina. De modo geral, para usar este produto como fator de fixação, adicione 50 ml de água estéril para cultura de tecidos a 5 mg de polilisina e cubra assepticamente a superfície com 1 ml por 25 cm2 de solução. Após 5 minutos, remova a solução por aspiração e enxágue bem a superfície. Deixe secar por duas horas antes de introduzir as células e o meio.
Nota de análise
Peso molecular baseado em viscosidade e também determinado por MALLS.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Poli-L-lisina mol wt 4,000-15,000 by viscosity
Sigma-Aldrich
P6516
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, &#947;-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P9155
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4707
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt &#8805;300,000, lyophilized powder, &#947;-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P5899
Poli-L-lisina
Poli-D-lisina mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, &#947;-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P6407
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt 30,000-70,000
Sigma-Aldrich
P7886
Poli-D-lisina
Tsung-I Chen et al.
Journal of biomedical science, 21, 46-46 (2014-06-03)
Intermittent hypoxia (IH) plays a critical role in sleep breathing disorder-associated hippocampus impairments, including neurocognitive deficits, irreversible memory and learning impairments. IH-induced neuronal injury in the hippocampus may result from reduced precursor cell proliferation and the relative numbers of postmitotic
Andrea Corna et al.
Journal of neural engineering, 15(4), 045003-045003 (2018-05-03)
Retinal prostheses have shown promising results in restoring some visual perception to blind patients but successful identification of objects of different size remains a challenge. Here we investigated electrode-size specific stimulation thresholds and their variability for subretinal electrical stimulation. Our
Hong-Guang Ding et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 4-4 (2018-01-07)
Cognitive impairment is one of common complications of acute respiratory distress syndrome (ARDS). Increasing evidence suggests that interleukin-1 beta (IL-1β) plays a role in inducing neuronal apoptosis in cognitive dysfunction. The lung protective ventilatory strategies, which serve to reduce pulmonary
Adaobi Okonkwo et al.
Molecular nutrition & food research, 62(18), e1800228-e1800228 (2018-06-21)
DNA repair inhibitors have broad clinical applications in tumor types with DNA repair defects, including colorectal cancer (CRC). Structural analogs of the anticancer agent sulforaphane (SFN) were investigated as modifiers of histone deacetylase (HDAC) and histone acetyltransferase (HAT) activity, and
Yang Yuan et al.
Autophagy, 13(10), 1754-1766 (2017-08-19)
Cerebral ischemia induces massive mitochondrial damage. These damaged mitochondria are cleared, thus attenuating brain injury, by mitophagy. Here, we identified the involvement of BNIP3L/NIX in cerebral ischemia-reperfusion (I-R)-induced mitophagy. Bnip3l knockout (bnip3l-/-) impaired mitophagy and aggravated cerebral I-R injury in
Artigos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf