P8296
5-Phospho-D-ribose 1-diphosphate pentasodium salt
≥75% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-D-Ribosyl diphosphate 5-phosphate pentasodium salt, 5-Phospho-α-D-ribosyl diphosphate, 5-Phosphoribosyl 1-pyrophosphate pentasodium salt, P-Rib-PP, PRPP pentasodium salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥75% (HPLC)
Formulário
powder
Impurezas
<18% water (Karl Fischer)
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H13O14P3.4Na/c6-3-2(1-16-20(8,9)10)17-5(4(3)7)18-22(14,15)19-21(11,12)13;;;;/h2-7H,1H2,(H,14,15)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4-,5?;;;;/m1..../s1
chave InChI
QZAPPJHVNYCTAX-CKJQBBATSA-J
Aplicação
Substratos
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)