M9948
Mirin
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-iminothiazolidin-4-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
red to orange
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)C(\S1)=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c11-10-12-9(14)8(15-10)5-6-1-3-7(13)4-2-6/h1-5,13H,(H2,11,12,14)/b8-5-
chave InChI
YBHQCJILTOVLHD-YVMONPNESA-N
Informações sobre genes
human ... MRE11A(4361)
Aplicação
- as a small molecule inhibitor of meiotic recombination 11 (MRE11), in the pre-treatment of HCT116 wildtype cells before irradiation
- as Mre11 inhibitior in BSC-1 cells infected with simian virus 40
- in the pre-treatment of W12E cells for quantification of human papilloma virus (HPV) episome levels and to potentiate the effect of polyamide-25 (PA-25)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)